Imprimer
4-Isoquinolinol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR48080-1G OR48080-250MG OR48080-5G
APOSOR48080-1GEA 88.6 EUR
APOSOR48080-1G APOSOR48080-250MG APOSOR48080-5G
4-Isoquinolinol
4-Isoquinolinol
Formule: C₉H₇NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00234514
Numéro CAS: 3336-49-0