Imprimer
6-Chloro-8-nitro-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480794-1G OR480794-5G
APOSOR480794-1GEA 166 EUR
APOSOR480794-1G APOSOR480794-5G
6-Chloro-8-nitro-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one 95%
6-Chloro-8-nitro-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one
Formule: C₈H₅ClN₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226538
Numéro CAS: 870064-73-6