Imprimer
Ethyl-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480788-1G OR480788-5G
APOSOR480788-1GEA 119 EUR
APOSOR480788-1G APOSOR480788-5G
Ethyl-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate 97%
Ethyl-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Formule: C₉H₉NO₂S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01859680
Numéro CAS: 116170-84-4