Imprimer
6-Bromo-2-(methylamino)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480763-1G OR480763-5G
APOSOR480763-1GEA 134 EUR
APOSOR480763-1G APOSOR480763-5G
6-Bromo-2-(methylamino)pyridine 97%
6-Bromo-2-(methylamino)pyridine
Formule: C₆H₇BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261221
Numéro CAS: 89026-79-9