Imprimer
5-Chloro-2-furaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480749-25G OR480749-5G
APOSOR480749-25GEA 127 EUR
APOSOR480749-25G APOSOR480749-5G
5-Chloro-2-furaldehyde 98%
5-Chloro-2-furaldehyde
Formule: C₅H₃ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02752599
Numéro CAS: 21508-19-0