Imprimer
Acide 1-bromo-2-naphtoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480725-1G OR480725-5G
APOSOR480725-1GEA 21.5 EUR
APOSOR480725-1G APOSOR480725-5G
Acide 1-bromo-2-naphtoïque 98%
Acide 1-bromo-2-naphtoïque
Formule: C₁₁H₇BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021408
Numéro CAS: 20717-79-7