Imprimer
2,6-Dichlorobenzènesulfonamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480721-25G OR480721-5G
APOSOR480721-25GEA 507 EUR
APOSOR480721-25G APOSOR480721-5G
2,6-Dichlorobenzènesulfonamide 95%
2,6-Dichlorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₅Cl₂NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 10290-98-9