Imprimer
2,4-Dichlorothieno[2,3-d]pyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480713-1G OR480713-5G
APOSOR480713-1GEA 30.6 EUR
APOSOR480713-1G APOSOR480713-5G
2,4-Dichlorothieno[2,3-d]pyrimidine 98%
2,4-Dichlorothieno[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₂Cl₂N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743991
Numéro CAS: 18740-39-1