Imprimer
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480706-25G OR480706-5G
APOSOR480706-25GEA 75.8 EUR
APOSOR480706-25G APOSOR480706-5G
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02261771
Numéro CAS: 52289-54-0