Imprimer
(3-Bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-ylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480678-10G OR480678-2.5G
APOSOR480678-10GEA 585 EUR
APOSOR480678-10G APOSOR480678-2.5G
(3-Bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-ylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester 97%
(3-Bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-ylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester
Formule: C₉H₁₅BrN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741480
Numéro CAS: 109770-82-3