Imprimer
Boc-L-valine hydroxysuccinimide ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Boc-L-valine N-succinimidyl ester, Boc-Val-OSu
OR480668-100G OR480668-5G OR480668-25G
APOSOR480668-100GEA 190 EUR
APOSOR480668-100G APOSOR480668-5G APOSOR480668-25G
Boc-L-valine hydroxysuccinimide ester 97%
Boc-L-valine hydroxysuccinimide ester
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037906
Numéro CAS: 3392-12-9