Imprimer
Isocyanate de 2,5-dimethoxyphényle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480661-100G OR480661-25G
APOSOR480661-100GEA 563 EUR
APOSOR480661-100G APOSOR480661-25G
Isocyanate de 2,5-dimethoxyphényle 98%
Isocyanate de 2,5-dimethoxyphényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₉H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002006
Numéro CAS: 56309-62-7