Imprimer
Ethyl morpholine-3-carboxylate hydrochloride 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480653-1G OR480653-5G
APOSOR480653-1GEA 237 EUR
APOSOR480653-1G APOSOR480653-5G
Ethyl morpholine-3-carboxylate hydrochloride 90%
Ethyl morpholine-3-carboxylate hydrochloride
Formule: C₇H₁₄ClNO₃
MW: 195.65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12755498
Numéro CAS: 84005-98-1