Imprimer
4-Méthoxy-1-naphtaldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxynaphthalene-1-carbaldehyde
OR480638-100G OR480638-25G
APOSOR480638-100GEA 311 EUR
APOSOR480638-100G APOSOR480638-25G
4-Méthoxy-1-naphtaldéhyde 95%
4-Méthoxy-1-naphtaldéhyde
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004006
Numéro CAS: 15971-29-6