Imprimer
Ethyl-7-bromo-1H-indole-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 7-bromo-1H-indole-2-carboxylate
OR480619-1G OR480619-5G OR480619-10G
APOSOR480619-1GEA 21.9 EUR
APOSOR480619-1G APOSOR480619-5G APOSOR480619-10G
Ethyl-7-bromo-1H-indole-2-carboxylate 95%
Ethyl-7-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₂
MW: 268.1066 g/mol
Point de fusion: 87…88 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04972046
Numéro CAS: 16732-69-7