Imprimer
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480608-25G OR480608-5G
APOSOR480608-25GEA 302 EUR
APOSOR480608-25G APOSOR480608-5G
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₁₃H₁₀N₂
MW: 194.24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00219254
Numéro CAS: 4105-21-9