Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR480602-25G OR480602-5G OR480602-100G
APOSOR480602-25GEA 55.1 EUR
APOSOR480602-25G APOSOR480602-5G APOSOR480602-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065574
Numéro CAS: 62965-35-9