Imprimer
L-Proline benzyl ester hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: H-Pro-OBzl.HCl
OR480596-100G OR480596-25G
APOSOR480596-100GEA 69.6 EUR
APOSOR480596-100G APOSOR480596-25G
L-Proline benzyl ester hydrochloride 98%
L-Proline benzyl ester hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 241.72 g/mol
Point de fusion: 148…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039002
Numéro CAS: 16652-71-4