Imprimer
5-Bromo-2-chlorobenzothiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-chlorobenzo[d]thiazole
OR480532-1G OR480532-5G
APOSOR480532-1GEA 78.3 EUR
APOSOR480532-1G APOSOR480532-5G
5-Bromo-2-chlorobenzothiazole 95%
5-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Formule: C₇H₃BrClNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09749227
Numéro CAS: 824403-26-1