Imprimer
DL-Homosérine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-DL-HoSer-OH, H-DL-Hser-OH, H-DL-HomoSer-OH, (±)-Homoserine
OR480476-100G OR480476-25G
APOSOR480476-100GEA 287 EUR
APOSOR480476-100G APOSOR480476-25G
DL-Homosérine 95%
DL-Homosérine
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119.12 g/mol
Point d'ébullition: 276
Point de fusion: 187…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002618
Numéro CAS: 1927-25-9