Imprimer
(H-Homocys-OH)₂
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR480428-100G OR480428-25G OR480428-5G
APOSOR480428-100GEA 236 EUR
APOSOR480428-100G APOSOR480428-25G APOSOR480428-5G
(H-Homocys-OH)₂
(H-Homocys-OH)₂
Formule: C₈H₁₆N₂O₄S₂
Point de fusion: 281…284 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020391
Numéro CAS: 626-72-2