Imprimer
(3-Methylenecyclobutyl)carbamic acid tert-butylester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480264-1G OR480264-500MG OR480264-5G
APOSOR480264-1GEA 277 EUR
APOSOR480264-1G APOSOR480264-500MG APOSOR480264-5G
(3-Methylenecyclobutyl)carbamic acid tert-butylester 95%
(3-Methylenecyclobutyl)carbamic acid tert-butylester
Formule: C₁₀H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09991757
Numéro CAS: 130369-04-9