Imprimer
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480251-10G OR480251-1G OR480251-5G
APOSOR480251-10GEA 1160 EUR
APOSOR480251-10G APOSOR480251-1G APOSOR480251-5G
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonyl chloride 95%
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonyl chloride
Formule: C₅HCl₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08444236
Numéro CAS: 26830-94-4