Imprimer
Methyl-4-amino-1-boc-piperidine-4-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 1-Boc-4-Aminopiperidine-4-carboxylate
OR480232-1G OR480232-500MG OR480232-5G
APOSOR480232-1GEA 99.2 EUR
APOSOR480232-1G APOSOR480232-500MG APOSOR480232-5G
Methyl-4-amino-1-boc-piperidine-4-carboxylate 95%
Methyl-4-amino-1-boc-piperidine-4-carboxylate
Formule: C₁₂H₂₂N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200674
Numéro CAS: 321997-89-1