Imprimer
2-Amino-6-isopropylpyrimidin-4-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480221-1G OR480221-5G
APOSOR480221-1GEA 288 EUR
APOSOR480221-1G APOSOR480221-5G
2-Amino-6-isopropylpyrimidin-4-ol 95%
2-Amino-6-isopropylpyrimidin-4-ol
Formule: C₇H₁₁N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091393
Numéro CAS: 73576-32-6