Imprimer
(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)acetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480201-1G OR480201-500MG OR480201-5G
APOSOR480201-1GEA 210 EUR
APOSOR480201-1G APOSOR480201-500MG APOSOR480201-5G
(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)acetonitrile 95%
(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)acetonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087362
Numéro CAS: 3842-20-4