Imprimer
DL-4-Methoxymandelic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
OR4792-25G OR4792-5G
APOSOR4792-25GEA 46.4 EUR
APOSOR4792-25G APOSOR4792-5G
DL-4-Methoxymandelic acid
DL-4-Methoxymandelic acid
Formule: C₉H₁₀O₄
Point de fusion: 108…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004233
Numéro CAS: 10502-44-0