Imprimer
2-Amino-5-bromo-4-methoxypyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR47918-1G OR47918-250MG
APOSOR47918-1GEA 0 EUR
APOSOR47918-1G APOSOR47918-250MG
2-Amino-5-bromo-4-methoxypyridine 95%
2-Amino-5-bromo-4-methoxypyridine
Formule: C₆H₇BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15143383
Numéro CAS: 1232431-11-6