Imprimer
2-Chloro-4-nitropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4748-25G OR4748-5G
APOSOR4748-25GEA 40.6 EUR
APOSOR4748-25G APOSOR4748-5G
2-Chloro-4-nitropyridine
2-Chloro-4-nitropyridine
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
Point de fusion: 50…56 °C
Point d'éclair: 106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661454
Numéro CAS: 23056-36-2