Imprimer
4-Chloro-3-nitrotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4743-500G OR4743-100G
APOSOR4743-500GEA 419 EUR
APOSOR4743-500G APOSOR4743-100G
4-Chloro-3-nitrotoluène 97%
4-Chloro-3-nitrotoluène
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 260…262 °C
Point de fusion: 7 °C
Densité: 1,297 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007085
Numéro CAS: 89-60-1
EINECS: 201-922-8
ONU: 2433
ADR: 6.1,III