Imprimer
2-Bromo-4,6-xylidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4720-25G OR4720-100G
APOSOR4720-25GEA 0 EUR
APOSOR4720-25G APOSOR4720-100G
2-Bromo-4,6-xylidine
2-Bromo-4,6-xylidine
Formule: C₈H₁₀BrN
Point d'ébullition: 75…79 °C/5mmHg
Point de fusion: 42…47 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047826
Numéro CAS: 41825-73-4
EINECS: 246-337-9