Imprimer
3-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
OR471712-1G OR471712-5G
APOSOR471712-1GEA 114 EUR
APOSOR471712-1G APOSOR471712-5G
3-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 97%
3-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₁BO₄
MW: 276.1358 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13190786
Numéro CAS: 955929-54-1