Imprimer
6-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471658-1G OR471658-5G
APOSOR471658-1GEA 65.4 EUR
APOSOR471658-1G APOSOR471658-5G
6-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203633
Numéro CAS: 209920-43-4