Imprimer
Methyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-Nitrouracil-6-carboxylate
OR471501-1G OR471501-5G
APOSOR471501-1GEA 184 EUR
APOSOR471501-1G APOSOR471501-5G
Methyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Methyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Formule: C₆H₅N₃O₆
MW: 215.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01346736
Numéro CAS: 6311-73-5