Tetrakis(4-bromophenyl)methane
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471493-1G
OR471493-5G
APOSOR471493-1GEA
0
EUR
APOSOR471493-1G
APOSOR471493-5G
Tetrakis(4-bromophenyl)methane
Formule:
C₂₅H₁₆Br₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD19688472 Numéro CAS: 105309-59-9 |