Imprimer
[(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl]amine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471301-5G OR471301-1G OR471301-250MG
APOSOR471301-5GEA 1450 EUR
APOSOR471301-5G APOSOR471301-1G APOSOR471301-250MG
[(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl]amine dihydrochloride
[(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl]amine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₀Cl₂N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18071394
Numéro CAS: 857549-15-6