5-Bromo-1H-pyrazol-3-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471180-1G
OR471180-25G
OR471180-5G
APOSOR471180-1GEA
69.6
EUR
APOSOR471180-1G
APOSOR471180-25G
APOSOR471180-5G
5-Bromo-1H-pyrazol-3-amine 97%
5-Bromo-1H-pyrazol-3-amine
Formule:
C3H4BrN3 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22199259 Numéro CAS: 950739-21-6 |