Imprimer
4-Aminonicotinate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-aminonicotinate
OR4711-1G OR4711-5G
APOSOR4711-1GEA 55.3 EUR
APOSOR4711-1G APOSOR4711-5G
4-Aminonicotinate de méthyle 98%
4-Aminonicotinate de méthyle
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Point de fusion: 172…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955996
Numéro CAS: 16135-36-7