Imprimer
6-(3-Methylphenyl)nicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470390-1G OR470390-5G
APOSOR470390-1GEA 397 EUR
APOSOR470390-1G APOSOR470390-5G
6-(3-Methylphenyl)nicotinic acid
6-(3-Methylphenyl)nicotinic acid
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213.24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410398
Numéro CAS: 887976-22-9