Imprimer
6-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470336-1G OR470336-5G OR470336-250MG
APOSOR470336-1GEA 493 EUR
APOSOR470336-1G APOSOR470336-5G APOSOR470336-250MG
6-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
6-(2-Methoxyphenyl)nicotinic acid
Formule: C₁₃H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410400
Numéro CAS: 887976-03-6