Imprimer
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470302-1G OR470302-5G
APOSOR470302-1GEA 245 EUR
APOSOR470302-1G APOSOR470302-5G
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08569890
Numéro CAS: 915923-66-9