Imprimer
Methyl-3-nitropicolinate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470250-1G OR470250-5G
APOSOR470250-1GEA 194 EUR
APOSOR470250-1G APOSOR470250-5G
Methyl-3-nitropicolinate
Methyl-3-nitropicolinate
Formule: C₇H₆N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953158
Numéro CAS: 103698-08-4