Imprimer
Ethyl 1-[(dimethylamino)carbonyl]-piperidine-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-4-carboxylate
OR470213-1G OR470213-5G
APOSOR470213-1GEA 194 EUR
APOSOR470213-1G APOSOR470213-5G
Ethyl 1-[(dimethylamino)carbonyl]-piperidine-4-carboxylate
Ethyl-1-[(dimethylamino)carbonyl]piperidine-4-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05692943
Numéro CAS: 333985-78-7