Imprimer
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470210-25G OR470210-5G
APOSOR470210-25GEA 1540 EUR
APOSOR470210-25G APOSOR470210-5G
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₆N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03830326
Numéro CAS: 702670-21-1