Imprimer
3-(3,4-Diethoxyphenyl)isoxazol-5-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-3-(3,4-diethoxyphenyl)isoxazole
OR470200-1G OR470200-5G
APOSOR470200-1GEA 306 EUR
APOSOR470200-1G APOSOR470200-5G
3-(3,4-Diethoxyphenyl)isoxazol-5-amine
3-(3,4-Diethoxyphenyl)isoxazol-5-amine
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07382988
Numéro CAS: 501325-89-9