Imprimer
5-Amino-3-(3,5-dichlorophenyl)isoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470199-1G OR470199-5G
APOSOR470199-1GEA 306 EUR
APOSOR470199-1G APOSOR470199-5G
5-Amino-3-(3,5-dichlorophenyl)isoxazole
5-Amino-3-(3,5-dichlorophenyl)isoxazole
Formule: C₉H₆Cl₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11156303
Numéro CAS: 1020997-14-1