Imprimer
3-(4-Ethylphenyl)-5-isoxazolamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470198-1G OR470198-5G
APOSOR470198-1GEA 306 EUR
APOSOR470198-1G APOSOR470198-5G
3-(4-Ethylphenyl)-5-isoxazolamine
3-(4-Ethylphenyl)-5-isoxazolamine
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07382879
Numéro CAS: 1020955-20-7