Imprimer
3-Acetylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR470156-1G OR470156-5G
APOSOR470156-1GEA 63.8 EUR
APOSOR470156-1G APOSOR470156-5G
3-Acetylquinoline
3-Acetylquinoline
Formule: C₁₁H₉NO
Point d'ébullition: 139 °C
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00030698
Numéro CAS: 33021-53-3