Imprimer
Pentane-2,3,4-trione 3-oxime
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Isonitroso-2,4-pentanedione
OR470145-5G OR470145-1G
APOSOR470145-5GEA 578 EUR
APOSOR470145-5G APOSOR470145-1G
Pentane-2,3,4-trione 3-oxime
Pentane-2,3,4-trione 3-oxime
Formule: C₅H₇NO₃
MW: 129.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466577
Numéro CAS: 29917-12-2