Imprimer
3-(4-Carbamoylphenoxy)propionic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470105-1G OR470105-5G
APOSOR470105-1GEA 306 EUR
APOSOR470105-1G APOSOR470105-5G
3-(4-Carbamoylphenoxy)propionic acid
3-(4-Carbamoylphenoxy)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09948835
Numéro CAS: 111140-92-2